Learn More
Spectrum Labs™ PES MicroKos™ Filtermodule
Spectrum Labs™ PES MicroKos™ Filtermodule sind Einweg-Hohlfaserfilter für die Tangentialflussfiltration.
153.00 €
Spezifikation
Material | PES |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Sterilität | Unsteril |
Enthält | Einlass-/Auslassanschlüsse: Luer-Lok-Stecker, seitlicher Anschluss: Weiblicher Luer-Lok |
Typ | Hohlfaser-Filtrationsmodul |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12437071
|
Spectrum Labs™
C02-P20U-05-N |
Faser-Innendurchmesser: 0.5 mm, Gehäuse-Innendurchmesser: 3.1 mm, Einlass-/Retentat-Innendurchmesser: 3 mm, Seitenanschluss-Innendurchmesser: 4.3 mm |
153.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12457071
|
Spectrum Labs™
C02-P20U-10-N |
Faser-Innendurchmesser: 1.0 mm, Gehäuse-Innendurchmesser: 4.6 mm, Einlass-/Retentat-Innendurchmesser: 3 mm, Seitenanschluss-Innendurchmesser: 4.3 mm |
153.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Entwickelt für die tangentiale Flussfiltration kleiner Volumina von 1 ml bis 100 ml
- MicroKros™ Hohlfaserfilter mit Einweg-Einsatz sind die erste effiziente und praktische Vorrichtung für die tangentiale Flussfiltration zur Charakterisierung eines Prozesses zur Skalierung oder Filtration kleiner Volumina in einem Laborumfeld.
- MicroKros™ sind mit MLL x FLL-Anschlüssen und 1 effektiver Länge erhältlich
Spezifikation
PES | |
Unsteril | |
Hohlfaser-Filtrationsmodul | |
Gehäuse-Außendurchmesser: 4,6 mm |
0,2 μm | |
Einlass-/Auslassanschlüsse: Luer-Lok-Stecker, seitlicher Anschluss: Weiblicher Luer-Lok | |
Gesamtlänge: 23 cm, effektive Länge: 20 cm |