Learn More
Spectrum Labs™ PES MicroKos™ Filtermodule
Spectrum Labs™ PES MicroKos™ Filtermodule sind Einweg-Hohlfaserfilter für die Tangentialflussfiltration.
Marke: Spectrum Labs™ C02-P20U-10-N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Entwickelt für die tangentiale Flussfiltration kleiner Volumina von 1 ml bis 100 ml
- MicroKros™ Hohlfaserfilter mit Einweg-Einsatz sind die erste effiziente und praktische Vorrichtung für die tangentiale Flussfiltration zur Charakterisierung eines Prozesses zur Skalierung oder Filtration kleiner Volumina in einem Laborumfeld.
- MicroKros™ sind mit MLL x FLL-Anschlüssen und 1 effektiver Länge erhältlich
Spezifikation
PES | |
Unsteril | |
Hohlfaser-Filtrationsmodul | |
Gehäuse-Außendurchmesser: 4,6 mm |
0,2 μm | |
Einlass-/Auslassanschlüsse: Luer-Lok-Stecker, seitlicher Anschluss: Weiblicher Luer-Lok | |
Gesamtlänge: 23 cm, effektive Länge: 20 cm | |
Faser-Innendurchmesser: 1.0 mm, Gehäuse-Innendurchmesser: 4.6 mm, Einlass-/Retentat-Innendurchmesser: 3 mm, Seitenanschluss-Innendurchmesser: 4.3 mm |