Learn More
Wheaton™ Stößel
163.00 € - 185.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 6,35mm |
Material | Edelstahlwelle/PTFE-Spitze |
Produkttyp | Stößel |
Stößelmaterial | Edelstahlwelle/PTFE-Spitze |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10342252
|
Wheaton™
357966 |
Gehäuse 2mL |
163.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10198991
|
Wheaton™
357971 |
Gehäuse 5mL |
185.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ja | |
Edelstahlwelle/PTFE-Spitze | |
Edelstahlwelle/PTFE-Spitze |
6,35mm | |
Stößel |