Learn More
Petrolether 40 bis 60 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan < 2 %, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12676986 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Fluorierte HDPE-Flasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12676986 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 1 Stück
10151720 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10568060 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
11433633 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10161720 5 L Fluorierte HDPE-Flasche 5 Liter
10204350 25 L Metallbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12676986 Lieferant Macherey Nagel Lieferanten-Nr. 931292
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
C6H14, CAS-Nummer-64742-49-0, 1,1-Dimethylbutan, Isohexan, 2-Methylpentan, Dimethylpropylmethan, 2-Methylpentan, 2-Methylpentan, UNII-49ib0u6mld, Pentan, 2-Methyl, Methylpentan, Iso-Hexan, 2,5 l, 40 °C, farblos, AFABGHUZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-Methylpentan, 81849, 86.178
Chemische Identifikatoren
CAS 64742-49-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.178
MDL-Nummer MFCD00081849
InChI-Schlüssel AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
SMILES CCCC(C)C
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 40°C
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 38kPa at 20°C
Viskosität 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Synonym isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
IUPAC-Name Petrolether
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: barrium chloride, ammonium chloride