Learn More
Petrolether, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120661
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 L
Verpackung:
Aluminiumflasche
Glasflasche
Glass Bottle
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
101316-46-5
MFCD00081849
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
101316-46-5
MFCD00081849
puriss., wasserstoffbehandeltes Naphtha mit niedrigem Siedepunkt, entspricht der analytischen von DAB, bpmin. 75 % 40 bis 60 °C (min 75 %)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Petroleum Ether
Namenshinweis Meets analytical specification of DAB
UN-Nummer UN1268
Güte puriss.
Dichte 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Menge 6 x 1 L
Flammpunkt −40°C (−40°F)
Verpackung Glass Bottle