Learn More
IKA™ PETTE MacroKit
GREENER_CHOICE
Das IKA PETTE MacroKit Pipettenpaket deckt einen Volumenbereich von 100 bis 10.000 μl ab, ideal für Labore, die im Milliliter-Volumenbereich arbeiten.
Marke:  IKA™ 0010007641
617.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21904" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17543606
  • 652.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Paket besteht aus drei Einkanalpipetten mit variablem Volumen im Makrovolumenbereich, einem ergänzenden Ständer für bis zu drei Pipetten und drei Pipettenspitzen-Boxen. Dies macht es zu einem praktischen Starterpaket für Forscher.
  • Eigenschaften:
    • Mechanische Luftpolsterpipetten, hergestellt in Deutschland
    • Vollautomatische Kalibrierung durch Roboter
    • Funktion zur Volumenfixierung, um versehentliche Volumenänderungen zu verhindern
    • Großes und gut sichtbares Display
    • Ergonomische und leichte Pipette mit niedrigen Kraftaufwand für Pipettieren und Spitzenabwurf zur Reduzierung von Belastung und Ermüdung
    • Langlebige und robuste Konstruktion aus hochwertigen UV- und chemikalienbeständigen Materialien
    • Vollständig autoklavierbar für Sterilität und Einhaltung strenger Laborstandards
    • Maximaler Anwenderkomfort durch werkzeuglose Demontage und Einstellung der Kalibrierung für regelmäßige Wartung
Spezifikation
Spezifikation
Kolbenbetriebene Luftverdrängungspipette
Arbeiten im Milliliter-Volumenbereich
PETTE
Pipetten-Paket
Arbeiten im Milliliter-Volumenbereich
Autoklavierbar
1
Steril
100 bis 10.000 μl
Drei Einkanalpipetten mit variablem Volumen im Makrovolumenbereich, ein ergänzender Ständer für bis zu drei Pipetten und drei Pipettenspitzen-Boxen