Learn More
IKA™ PETTE Multi 12-Kanal Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17854394 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17854394 100 μl 1 Stück
17834394 10 μl 1 Stück
17844394 200 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17854394 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020017947
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die PETTE multi ist eine Serie mechanischer Luftverdrängungspipetten mit 12 Kanälen für präzises Dosieren in Mikroliter- oder Deep-Well-Platten.
  • Der IKA Die PETTE Multi 12-Kanal-Pipettenserie bietet 12 Kanalpipettenoptionen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 200 μLiter Flüssigkeit.
  • Die Farbkennzeichnung vereinfacht die schnelle Auswahl der richtigen Pipette.
  • Die schlagfeste, UV-beständige und chemikalienbeständige konische Spitze gewährleistet eine zuverlässige Dosierung über lange Zeit.
  • Verbesserte Ergonomie dank austauschbarer Griffe in verschiedenen Formen und Materialien.
  • Die ergonomischen Griffe sorgen für eine optimale Passform in der Hand und ermöglichen so präzise und wiederholbare Ergebnisse.
  • Das Pipettiervolumen lässt sich einfach durch Fein- oder Grobeinstellung anpassen, und das gewählte Volumen kann jederzeit in großen Ziffern vom Display abgelesen werden.
  • Nach dem Pipettiervorgang wird die Pipettenspitze durch einfaches Drücken des zentralen Multifunktionsknopfes schnell ausgeworfen.
  • Kolben und Spitzenkegel sind aus DLC-beschichtetem Edelstahl gefertigt, der beständig gegen typischen Verschleiß ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Grifftyp Ergonomisch
Material Edelstahl
Anzahl Kanäle 12
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 100 μl
Schritten 0,1 μl
Abmessungen (L x B x H) 63 x 199 x 235 mm