missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEX10 Antibody [PerCP], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30492245 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30492245 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30492245 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335707PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PEX10 Polyclonal antibody specifically detects PEX10 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PEX10
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias NALD, peroxin 10, Peroxin-10, peroxisomal biogenesis factor 10MGC1998, Peroxisome assembly protein 10, RING finger protein 69, RNF69peroxisome biogenesis factor 10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-160 of human PEX10 (NP_002608.1).,, Sequence:, EVIRAAQKDEYYRGGLRSAAGGALHSLAGARKWLEWRKEVELLSDVAYFGLTTLAGYQTLGEEYVSIIQVDPSRIHVPSSLRRGVLVTLHAVLPYLLDKALLPLEQELQADPDSGRPLQGSLGPGGRGCSGARRWMRHHTATLTEQQRRAL
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5192
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.