Learn More
Tocris Bioscience™ PF 04671536 hydrochloride
Description
PF 04671536 hydrochloride is a potent and selective PDE8B/8A inhibitor (IC50 values are 1.3 and 1.9 nM, respectively). Exhibits selectivity for PDE8A/B over other PDEs (IC50 values are >10 μM) and a range of other targets. Increases glucose-dependent insulin secretion from human pacreatic islet cells. Orally bioavailable.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 5-Methyl-3-[[(2R)-4-(2-thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine hydrochloride |
| CAS | 1305116-67-9 |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 25 mg |
| Summenformel | C14H18N8OS.HCl |
| Formelmasse | Observed MW: 382.87 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?