Learn More
Tocris Bioscience™ PF 3644022
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085092
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18085092 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18085092 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4279/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent MK2 inhibitor
Potent, ATP-competitive inhibitor of mitogen-activated protein kinase (MAPK)-activated protein kinase-2 (MK2) (IC50 = 5.2 nM; Ki = 3 nM). Inhibits tumor necrosis factor α (TNFα) production in U937 monocytic cells and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) (IC50 = 160 nM); exhibits oral efficacy in acute and chronic inflammatory models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PF 3644022
CAS 1276121-88-0
Menge 10 mg
Summenformel C21H18N4OS
Formelmasse 374.46
Reinheit >98%
Molekulargewicht 374.462