Learn More
Tocris Bioscience™ PF 514273
Potent and selective CB1 antagonist
Marke:  Tocris Bioscience™ 367650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413404
  • 824.28 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and selective CB 1 receptor antagonist (K i values are 1 and > 10000 nM at CB 1 and CB 2 receptors respectively). Inhibits food intake in vivo following oral administration.
Spezifikation
Spezifikation
PF 514273
>98
50mg
PF 514273
452.28