Learn More
Saint Gobain Life Sciences ABDAMPFSCHALE PFA 100ML .
Die Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ PFA-Verdampfungsschale wurde entwickelt, um die Verdampfung von überschüssigen Flüssigkeiten zu fördern und so eine konzentrierte Lösung oder ein festes Präzipitat zu erzeugen.
Marke: Saint Gobain Life Sciences D1069543
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Chemisch inert
- Ideal für die Spurenelementanalyse
- Durchsichtig für ein einfaches Betrachten des Inhalts
- Perfekt für die Verwendung in der Mikrowelle
- Glatte, antihaftbeschichtete Oberfläche
Spezifikation
3.4 oz. | |
100 ml | |
Rund | |
Up to 500°F | |
29,5 mm |
Flach | |
PFA | |
Abdampfschale | |
Bis zu 260 °C | |
1.2 in. |