Learn More
Cole-Parmer™ Ferrule connector PFA 1inch sanitary clamp
Cole-Parmer™ Sanitärklemmenarmaturen (mit Pressklemmen-Verbindungsstück, aus PFA) eignen sich für den Einsatz mit stark korrosiven Chemikalien.
Marke: Cole-Parmer™ 31530-43
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Ferrülenanschluss
- Erfordert eine 1-Zoll-Sanitärklemme
- Wird nicht rot oder perforiert
- Inerte, nichthaftende Oberfläche — perfekt für zerbrechliche und metallempfindliche Proteine
- Kann problemlos mit regelmäßigen Steam-In-Place-Zyklen sterilisiert werden
- Vollständig kompatibel mit anderen Tri-Clamp™ Anschlüssen
- Die schützende Überform verstärkt die Klemmverbindung
- Volle statische Vakuumleistung bei 300 °F (149 °C)
- Armaturen für Lebensmittel- und pharmazeutische Qualität
- Einfache Reinigung um Ausfallzeiten, Kreuzkontamination und Ertragsverluste zu minimieren
Spezifikation
82 °C bei 1 bar | |
1 pro St. | |
Nur Autoklav | |
PFA |
Anwendungen für 1 in.-Sanitärklemmen | |
Hülsenverbindungsstück, PFA, 1 in.-Sanitärklemme | |
Tri-Clamp-Verbindungsstücke | |
14,7 psi |