Learn More
Bohlender™ Flexible PFA-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Gesamtlänge (metrisch):
0,25 m
0,5 m
1 m
2,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Flexible bis hochflexible Wellschläuche
- Der enge Biegeradius führt zu einer geringen Querschnittreduzierung
- Nicht porös
- Durchscheinend
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | FDA-zertifiziert |
| Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | PFA |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 2,5 m |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Verbindungen unter Vibrationen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -270 °C |
| Verpackungsmenge | 1 Packung |
| Farbe | Durchsichtig |
| Show More |