Learn More
Masterflex™ PFA (Perfluoroalkoxy)-Schläuche
Artikelnummer. p-7161080
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
5,6 mm
6,4 mm
9,6 mm
Dicke (metrisch):
1,19 mm
1,58 mm
1,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7.50 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) unitSize
11750249 3,2 mm 1,6 mm 1 Stück
15807671 5,6 mm 1,19 mm 7.50 Meter
15262600 6,4 mm 1,58 mm 1 Stück
15817671 9,6 mm 1,6 mm 7.50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11750249 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0637121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochbeständige Schläuche, geeignet für hochreine Arbeiten.
  • Anwendungen: Ideal für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, mechanische, pharmazeutische und Automobilanwendungen.
  • Hervorragend geeignet für den Transfer heißer und hoch korrosiver Materialien.
  • Geeignet für hochreine Arbeit
  • Chemisch inert, ungiftig und praktisch nicht porös
  • Ausgezeichnete Riß- und Spannungsbeständigkeit.
  • Niedriger Reibungskoeffizient.
  • Durchscheinend.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP, Kasse VI.Schläuche sind gemäß GMP hergestellt.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Material PFA
Außendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7,6 m
Dicke (metrisch) 1,6 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -195 °C
Sterilisationsmethode Autoklav, ETO oder trockene Hitze
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 600 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C