Beschreibung
- Perfluoroalkoxy-(PFA)-Aufbau
- Enger Hals
- Autoklavierbar
- Einfach zu reinigen
- Hält Temperaturen von -200 bis 260 °C stand
- Mit Gewinde S28 und Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Reinigung | Autoklavieren |
| Farbe | Durchscheinend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die langfristige Lagerung von Lösungsmitteln und Standards |
| Material | PFA |
| Temperaturbereich (metrisch) | –200 bis 260 °C |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Produkttyp | Reagenzflasche |
| Verschlussmaterial | PFA |
| Mehr anzeigen |