Learn More
BRAND™ PFA-Waschflasche in technischer Qualität
Artikelnummer. 10305522 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10305522 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10305522 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 143862
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PFA-Flasche mit technischem Gütegrad, ETFE-Schraubverschlüsse, mit FEP-Schläuchen.
  • PFA-Flasche (Perfluoroalkoxy) von technischem Gütegrad
  • ETFE-Schraubverschlüsse (Ethylentetrafluorethylen)
  • FEP (Fluorethylenpropylen) Röhrchen
  • Diese Flaschen enthalten einen kleinen Teil der wiederverarbeiteten PFA aus unserem Produktionsprozess
  • Die Spitzen der Waschröhrchen können gekürzt werden, um die Durchflussrate zu erhöhen
  • Hält hohen Temperaturen und chemischen Angriffen stand
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Kapazität (metrisch) 1000 ml
    Material PFA
    Menge 1
    Gewindegröße (metrisch) GL 25
    Verschlussmaterial ETFE