Learn More
Masterflex™ PFA-Gewindeadapter
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Materialien und Konfigurationen, die zahlreichen Laboranforderungen gerecht werden.
- Verbindung eines NPT-Außengewindes mit einem Schlauchanschluss.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbindung zwischen Schlauchanschluss und NPT(M) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Schlauchgröße | 1/4 Zoll |
| Schlauchanschluss | 1/4 Zoll |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgröße | 1/4 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Form | Gerade |
| Produkttyp | NPT Männlicher Adapter auf gerade Stecker |