Learn More
Masterflex™ Threaded adapter, PFA, 1/8 in. NPTM x 1/4 in. tubing ID
Beschreibung
- Konstruktion aus PFA
- Anwenderfreundlich
- Sterilisierbar über Autoklav oder ETO
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Zur Verwendung mit | 1/8 in. NPT(M) x 1/4 in. Innendurchmesser-Schläuche |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Schlauchgröße | Passend für Schläuche mit 1/8 in.-NPT-Anschluss und 1/4 in.-ID-Schlauch |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Produkttyp | Gewindeadapter |