Learn More
IDEX Health & Science, LLC PFA Tubing
Constructed with genuine Teflon™ PFA Resin, offering excellent chemical compatibility and resistance.
Marke: IDEX Health & Science, LLC 02012-74
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
PFA Tubing is constructed with genuine Teflon™ PFA Resin and available in Natural or High Purity varieties. High Purity is medical grade tubing that is frequently preferred in sensitive applications and reliably meets more critical demands. Furthermore, this specialized tubing is also virtually transparent for viewing fluid movement. Both varieties offer excellent chemical compatibility and resistance.
Naturfarbene Schläuche
- Hergestellt aus echtem Teflon™ PFA-Harz
- Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit und Beständigkeit
- Maximaler wässriger Druck 4.000 psi (276 bar).
- In mehreren Größen erhältlich.
High Purity Schläuche
- Hergestellt aus echtem hochreinen Teflon™ PFA-Harz, einer speziell modifizierten Version des PTFE-Basismoleküls
- Medizinische Qualität
- Wird häufig in empfindlichen Anwendungen bevorzugt und erfüllt zuverlässig auch kritischere Anforderungen
- So gut wie durchsichtig zum Betrachten von Flüssigkeitsbewegungen
- Hält wässrigen Drücken bis 500 psi (1/8 in.) und 2000 psi (1/16 in.) stand
Spezifikation
High Purity Schläuche | |
Durchsichtig | |
1/8 in. | |
3,175 mm | |
15,24 m |
Nein | |
1/16 in. | |
1,588 mm | |
50 ft | |
PFA |