Learn More
BRAND™ Flasche, PLASTIBRAND, PFA 1000 ml, Gewinde S 40, Schraubkappe
Artikelnummer. 10691143 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10691143 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10691143 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 128762
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die langfristige Lagerung von Lösungsmitteln und Standards (Spurenanalytik). Der PFA-Schraubverschluss mit einem geformten Dichtungsring bietet eine positive, auslaufsichere Versiegelung.
  • Perfluoroalkoxy-(PFA)-Aufbau
  • Enger Hals
  • Autoklavierbar
  • Einfach zu reinigen
  • Hält Temperaturen von -200 bis 260 °C stand
  • Mit Gewinde S28 und Schraubverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur langfristigen Lagerung von Lösungsmitteln und Standards
Material PFA
Temperaturbereich (metrisch) –200 bis 260 °C
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlusstyp Schraubkappe