Learn More
PFDN2 Antibody (05), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200058937 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18695488 100 μg 100 Mikroliter
18685527 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18695488 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306550100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PFDN2 Monoclonal antibody specifically detects PFDN2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PFDN2
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 05
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:1000-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias PFD2, prefoldin 2, prefoldin subunit 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human PFDN2 (Uniprot#: Q9UHV9; Met1-Ser154).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5202
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1