Learn More
PFDN5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15078-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884074
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Binds specifically to cytosolic chaperonin (c-CPN) and transfers target proteins to it. Binds to nascent polypeptide chain and promotes folding in an environment in which there are many competing pathways for nonnative proteins. Represses the transcriptional activity of MYC.
Spezifikation
Spezifikation
PFDN5
Polyclonal
Unconjugated
PFDN5
C Myc binding protein Mm 1, MM 1, MM1, Myc modulator 1, PFD5, PFDN5, prefoldin subunit 5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
300257, 5204, 56612
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q99471, Q9WU28
PFDN5
PFDN5 Fusion Protein Ag7150
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse