Learn More
PFDN5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PFDN5 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884074
|
Proteintech
15078-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874074
|
Proteintech
15078-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Binds specifically to cytosolic chaperonin (c-CPN) and transfers target proteins to it. Binds to nascent polypeptide chain and promotes folding in an environment in which there are many competing pathways for nonnative proteins. Represses the transcriptional activity of MYC.Spezifikation
PFDN5 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q99471, Q9WU28 | |
300257, 5204, 56612 | |
PFDN5 Fusion Protein Ag7150 | |
Primary | |
-20°C | |
PFDN5 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C Myc binding protein Mm 1, MM 1, MM1, Myc modulator 1, PFD5, PFDN5, prefoldin subunit 5 | |
PFDN5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |