missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PffBT4T-2DT, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 17136524
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17136524 250 mg 250 Milligramm
17126524 100 mg 100 Milligramm
17146524 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17136524 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66014.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1430201-60-7
Summenformel (C{6}{6}H{9}{6}N{2}S{5}F{2})n
Synonym Poly[(5,​6-​difluoro-​2,​1,​3-​benzothiadiazole-​4,​7-​diyl)​[3,​3 '''-​bis(2-​decyltetradecyl)​[2,​2 ':5 ',​2 '':5 '',​2 '''-​quaterthiophene]​-​5,​5 '''-​diyl]​]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PffBT4T-2 DT
Menge 250 mg
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.