Learn More
VACUUBRAND™ PFPE-Öl
Artikelnummer. 10554902 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10554902 0,5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10554902 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20687600
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses synthetische Öl hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
Dieses synthetische Öl hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Daher wird es häufig zum Pumpen starker Oxidationsmittel (Halogenide, Stickoxide usw.) verwendet. Da dieser Öltyp nicht mit Mineralölen vermischt werden darf, sollte von Anfang an eine für dieses Öl vorgesehene Pumpe verwendet werden. Für die Umstellung einer bestehenden Pumpe auf dieses Öl muss die Pumpe bei VACUUBRAND vollständig demontiert, gereinigt und mit Perfluorpolyetheröl aufgefüllt werden; PFPE-Öl Typ I für VACUUBRAND Drehschieberpumpen RE 2.5, RZ 2.5, RE 6, RZ 6; PFPE-Öl Typ II für alle VACUUBRAND Drehschieberpumpen.
  • Niedriger Dampfdruck auch bei hohen Temperaturen
  • Hervorragende Schmierwirkung
  • Niedriger Ölrückfluss
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Öl 25/5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Pumpen starker Oxidationsmittel (Halogenide, Stickstoffoxide usw.)
Material PFPE
Verpackung Flasche
Druck <3 x 10-5 mbar
Menge Je 1
Viskosität 60 mm2/s.
Volumen (metrisch) 0,5 l