Learn More
Abnova™ Pfu DNA-Polymerase
Artikelnummer. 16002565
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16002565 500 Einheiten 500 Einheiten
16082555 1000 Einheiten 1000 Einheiten
16092555 2500 Einheiten 2500 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16002565 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0014.500Units
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nützlich für Polymerisationsreaktionen, die eine High-Fidelity-Synthese erfordern.
  • Zusätzlich zu 5′ -3′ DNA-Polymerase-Aktivität, es besitzt außerdem 3′ -5′ Exonuklease-Aktivität (Korrekturlesefunktion).
  • Die Pfu -DNA-Polymerase weist die niedrigste Fehlerrate aller untersuchten thermostabilen DNA-Polymerasen auf und ist sogar bis zu zehnmal genauer als normale DNA-Polymerasen. Taq DNA-Polymerase.
  • Folglich eignet sich die Pfu -DNA-Polymerase für Polymerisationsreaktionen, die eine hochpräzise Synthese erfordern.
Spezifikation
Konzentration 5 U/μL
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Menge 500 Einheiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Lagerungspuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol