Läs mer
Läs mer
Abnova™ Pfu DNA-Polymerase
Beskrivning
- Zusätzlich zu 5′ -3′ DNA-Polymerase-Aktivität, es besitzt außerdem 3′ -5′ Exonuklease-Aktivität (Korrekturlesefunktion).
- Die Pfu -DNA-Polymerase weist die niedrigste Fehlerrate aller untersuchten thermostabilen DNA-Polymerasen auf und ist sogar bis zu zehnmal genauer als normale DNA-Polymerasen. Taq DNA-Polymerase.
- Folglich eignet sich die Pfu -DNA-Polymerase für Polymerisationsreaktionen, die eine hochpräzise Synthese erfordern.
Specifikationer
Specifikationer
| Konzentration | 5 U/μL |
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar. |
| Menge | 500 Einheiten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR |
| Lagerungspuffer | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?