Learn More
Lovibond™ PFXi-995 Colorimeter: Oils, Chemicals and Derivatives
Hochpräzises, automatisches Spektralphotometer für die objektive Farbmessung
Marke: Lovibond™ 1379951
Beschreibung
Hochpräzises, automatisches Spektralphotometer für die objektive Farbmessung
Ein präzises, hocheffizientes Spektralphotometer für optisch klare Proben, das die Anforderungen an konsistente und zuverlässige Farbdaten für eine Vielzahl von Proben erfüllt. Die Zellkammer mit großer Pfadlänge ermöglicht auch die Messung von extrem ungesättigten, hellen Proben und von Farbskalen mit großen Pfadlängen, einschließlich Lovibond RYBN und AOCS Tintometer™. Das Gerät entfernt alle subjektiven Faktoren, die mit der Farbkorrektur verbunden sind, und liefert unverfälschte Messwerte, die nicht vom Anwender oder der Umgebung beeinflusst sind.
- Farbskalen: Lovibond RYBN, AOCS-Tintometer-Farbzahl, Gardner-Farbzahl, Pt-Co/Hazen/APHA-Farbzahl, FAC-Farbzahl, Chlorophyll A, Beta-Carotin, Jod-Farbzahl, Hess-Ives-Farbeinheiten, Klett-Farbzahl (Blaufilter KS-42), Kreis-Wert (Rnazigkeit), CIE-Werte, Spektraldaten
- Automatische und nichtsubjektive Farbmessung
- Konsistente Daten entsprechen internationalen Standards
- Robuste, chemisch beständige Stahlkonstruktion
- Wartungsfreundliche abnehmbare Probenkammer
- Möglichkeit zur Verarbeitung heißer Proben mit hohem Schmelzpunkt
- Umfangreiche und flexible Auswahl an Farbskalen
- Fernsteuerfähig
- Berechnung und Beschreibung von Farbabweichungen
- Lieferung mit Farbkontrollsoftware zur Datenanalyse
- Konforme Standardgefäße und Ersatzbirne im Lieferumfang enthalten
- GLP-konforme Ausgabe, einschließlich Datum, Uhrzeit, Proben- und Benutzer-ID
- Bietet Platz für zahlreiche Probengefäße und -röhrchen
- Großes Angebot an Zubehör (z. B. Thermodrucker)
- Die 6 in. (153 mm) große Probenkammer stellt die Einhaltung der AOCS-, ISO- und ASTM-Normen sicher
- Erhältlich mit integrierter RCMSi-Technologie zur Fernkalibrierung
- Optionale integrierte Heizeinheit, bis zu 95 °C
Compliance
Entspricht den AOCS-, ISO- und ASTM-Normen.
Spezifikation
Ja | |
USB, LAN, RS232 | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
10 nm | |
420 bis 710 nm | |
6.69 Zoll | |
Windows™-kompatible Software, Ersatzlampe, Anleitungen, RCMSi-Starterpaket und optische Lovibond™-Glaszellen | |
19,6 cm | |
1 x 10, 1 x 100 mm | |
7,7 kg | |
51,5 cm |
CE, RoHS, WEEE | |
>100,000 Messungen | |
7,71 x 20,27 x 6,69 in. (19,6 x 51,5 x 17 cm) | |
Wolfram-Halogenlampe | |
90/240 V | |
Transparente Proben | |
17 cm | |
7.71 Zoll | |
Strukturstahl | |
16,9 lb. | |
20,27 in. |