missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PG-9 maleate, Tocris Bioscience™

Presynaptic cholinergic modulator

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 075010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13417913

  • 145.80 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 02-05-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

A potent analgesic and nootropic agent. Increases release of acetylcholine.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

155649-00-6
468.344
Tropanyl 2-(4-bromophenyl)propionate maleate
(Z)-but-2-enedioic acid;[(1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-(4-bromophenyl)propanoate
C21H26BrNO6
VBUSCULTLLOSLM-SGCJHOTMSA-N
56972155
CC(C1=CC=C(C=C1)Br)C(=O)OC2CC3CCC(C2)N3C.C(=CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

PG-9 maleate
155649-00-6
Tropanyl 2-(4-bromophenyl)propionate maleate
CC(C1=CC=C(C=C1)Br)C(=O)OC2CC3CCC(C2)N3C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
468.344
468.34
10mg
C21H26BrNO6
VBUSCULTLLOSLM-SGCJHOTMSA-N
(Z)-but-2-enedioic acid;[(1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] 2-(4-bromophenyl)propanoate
56972155
>98%
Videos