Beschreibung
PGLS Monoclonal antibody specifically detects PGLS in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PGLS |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Sandwich ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2D9 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | In 1x PBS, pH 7.4 |
| Gen-Zugriffsnummer | AAH14006 |
| Gen-Alias | 6PGLEC 3.1.1.31, 6-phosphogluconolactonase |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | PGLS (AAH14006, 1 a.a. ~ 258 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAAPAPGLISVFSSSQELGAALAQLVAQRAACCLAGARARFALGLSGGNLVSMLARELPAAVAPAGPASLARWTLGFCDERLVPFDHAESTYGLYRTHLLSRLPIPESQVITINPELPVEEAAEDYAKKLRQAFQGDSIPVFDLLILGVGPDGHTCSLFPDHPLLQEREKIVAPISDSPKPPPQRVTLTLPVLNAARTVIFVATGEGKAAVLKRILEDQEENPLPAALVQPHTGKLCWFLDEAAARLLTVPFEKHSTL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?