missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PGM1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4115)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275937
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30275937 100 μL 100 Mikroliter
30275474 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30275937 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA557157

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

PGM1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

Phosphoglucomutases (PGM; EC 5.4.2.2) catalyze the transfer of phosphate between the 1 and 6 positions of glucose. Isozymes of PGM are monomeric, with molecular masses of about 60 kD, and are encoded by several genes, including PGM1. In most cell types, PGM1 isozymes predominate, representing about 90% of total PGM activity. One exception is red cells, where PGM2 (MIM 172000) is a major isozyme (Putt et al., 1993 [PubMed 8257433]). [supplied by OMIM].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PGM1
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB4115
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen PGM1
Gen-Zugriffsnummer P36871, P38652, Q9D0F9
Gen-Alias 3230402E02Rik; Aciculin; CDG1T; Glucose phosphomutase 1; glucose phosphomutase 2; GSD14; PGM; PGM 1; PGM 2; Pgm1; Pgm-1; Pgm2; PGM5; PGMRP; PGM-RP; Phosphodeoxyribomutase; phosphoglucomutase 1; phosphoglucomutase 2; phosphoglucomutase 5; phosphoglucomutase isoform 2; phosphoglucomutase isoform1; phosphoglucomutase-1; Phosphoglucomutase-2; phosphoglucomutase-like protein 5; Phosphoglucomutase-related protein; phosphopentomutase; zgc:63718
Gensymbole PGM1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human PGM1 (aa 530-562).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 24645, 5236, 66681
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.