Learn More
pH 3 Puffer-Standard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16381206 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16381206 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16381206 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PHBUFF3500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
pH3 SI-Einheiten
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material pH 3 Buffer Standard
Konzentration 3 mol/L
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH-Kalibrierung
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Physikalische Form Liquid
Menge 500 ml
Lösungstyp Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Verschiedene
Produkt nur für den Laborgebrauch