Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| pH | 4 SI-Einheiten |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | pH 4 Buffer Standard |
| Konzentration | 4 mol/L |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH Calibration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 500 ml |
| Lösungstyp | Standard |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Verschiedene |
Produkt nur für den Laborgebrauch