Learn More
pH 10,01 Kalibrierungspufferbeutel, Hanna Instruments™
Catalog Number 10090901
Click to view available options
Menge:
20 ml
Verpackung:
25/Packung
Der Kalibrierpuffer in Premiumqualität mit einem pH-Wert von 10.01 ist NIST-konform, wird mit einem Analysenzertifikat geliefert und gemäß ISO 3696/BS3978 gefertigt.
  • Hochwertiger Kalibrierungspuffer mit pH-Wert 10.01, der NIST-rückverfolgbar ist, mit einem Analysenzertifikat geliefert und gemäß ISO 3696-/BS 3978-Normen hergestellt
  • Verwendet hochreine Salze, deionisiertes Wasser, zertifizierte, gewichtsgeprüfte Waagen und Glaswaren der Klasse A in einer temperaturgeregelten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
  • Angegebene Werte sind auf +/  0.01 pH bei 25 °C genau und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
Farbe Durchsichtig
pH 10.01
Physikalische Form Flüssig
Menge 20 ml
Zusammensetzung Wässrige Pufferlösung
Geruch Geruchsneutral
Verpackung 25/Packung
Rückführbarkeit auf NIST Ja