missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
pH Buffer Solution pH 4.00, Carl Roth™
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastic
Spezifikation
Extinktion | 500mL |
pH | 4.00 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 500 mL |
Zusammensetzung | Phosphate |
Verpackung | Plastic |
Rückführbarkeit auf NIST | Yes |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'