Learn More
pH Buffer Solution pH 6.00, Carl Roth™
Catalog Number 10152013
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastic
Extinktion 500mL
Farbe Colorless
pH 6.00
Physikalische Form Liquid
Menge 500 mL
Zusammensetzung Phosphate
Geruch Characteristic
Verpackung Plastic
Rückführbarkeit auf NIST Yes
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water