missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pH Buffer Solution, pH 8, Carl Roth™

Catalog Number 10573245
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
500 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Schmelzpunkt 0°C
Farbe Colorless
pH 8
Physikalische Form Liquid
Menge 500 mL
Lösungstyp pH Buffer
Dampfdruck 23hPa
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'