Learn More
Jenway™ pH-Pufferlösung
Artikelnummer. 11470479
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 12 ml
pH:
7
10
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge pH unitSize
11470479 10 x 12 ml 10 10 Stück
11460479 10 x 12 ml 7 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470479 Lieferant Jenway Lieferanten-Nr. 1615690
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit einer Reihe von pH-Puffern zur Pflege Ihrer Jenway pH-Elektroden. Jenway™ pH-Pufferlösung bietet außerdem eine Reihe von speziell auf Ihre Sonde zugeschnittenen Aufbewahrungslösungen und Fülllösungen.
Bietet eine Reihe von pH-Puffern zur Pflege Ihrer Jenway™ pH-Elektroden. Außerdem gibt es eine Reihe von speziell auf Ihre Sonde zugeschnittenen Aufbewahrungslösungen und Fülllösungen.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für pH-Elektroden
pH 10
Physikalische Form Liquid
Menge 10 x 12 ml
Verpackung Beutel
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.