Learn More
SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit 1 m-Festkabel
Gewährleistet eine hohe Messgenauigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Anpassungsfähigkeit an Ihre Messaufgaben. Die SI Analytics™ pH-Kombinationselektrode mit einem 1 m langem festem Kabel ist robust, langlebig und leicht zu reinigen.
271.00 € - 432.00 €
Spezifikation
pH-Bereich | 0 to 14 |
---|---|
Typ | pH Combination Electrode |
Internes Bezugssystem | Silamid™ |
Membran | Sphere |
Temperaturbereich (metrisch) | -5°C to +100°C |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Diaphragma | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10039130
|
SI Analytics™
285100486 |
DIN +4 mm-Bananenstecker | Keramikmembran |
432.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12028083
|
SI Analytics™
285100359 |
DIN +2 mm-Nadelstecker | Keramikmembran |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10281931
|
SI Analytics™
285100494 |
DIN | Platinmembran |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10151601
|
SI Analytics™
285105451 |
BNC-Anschluss | Platinmembran |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Double-Junction Silamid™ Referenzsystem für die schnelle und stabile Erfassung von Messwerten und für eine längere Elektrodenlebensdauer
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Jede pH-Kombinationselektrode wird mit einer individuellen Seriennummer und einem Qualitätszertifikat geliefert.
Spezifikation
0 to 14 | |
Silamid™ | |
-5°C to +100°C | |
12 mm |
pH Combination Electrode | |
Sphere | |
1 m |