Learn More
Thermo Scientific™ pH-Wert-Gradientenpuffer
Beschreibung
Die robusten, reproduzierbaren Gradienten eignen sich für eine große Bandbreite an MAbs und sind ohne Formulierung von mobilen Phasen gebrauchsfertig für den Einsatz mit bestehenden LC-Säulen und Systemen.
Schnelle und äußerst robuste, reproduzierbare HPLC-Gradienten mit Thermo Scientific™ CX-1 pH Gradientenpuffern. Diese Puffer sind einfach zu optimieren und automatisieren und eignen sich für die HPLC-Trennung der meisten Biotherapeutika mit monoklonalen Antikörper (mAK). CX-1 pH-Wert-Gradientenpuffer sind mit vorhandenen HPLC-Säulen einsatzbereit, ohne dass mobile Phasen formuliert werden müssen. Die CX-1-Puffer sparen Zeit bei der Methodenentwicklung, erleichtern die Methodenübertragung an QA/QC für eine Vielzahl von mAK-Ladungsvarianten durch einen allgemeinen HPLC-basierten Ansatz zur mAK-Charakterisierung und erfordern keine zeitaufwändigen Anpassungen der mobilen Phase.
pH-Pufferlösungen können verwendet werden, um bei der Kationenaustausch-Chromatographie hochgradig reproduzierbare, lineare pH-Gradienten zu erzeugen.
- Robuste und reproduzierbare Gradienten
- Vorhersage von Biomolekül-pH
- Einfache Methodenoptimierung
- Einfache Automatisierung
- Anwendbar für die meisten MAbs
Im Gegensatz zu herkömmlicher Kationenaustausch-Chromatographie mit Verwendung von Salzgradienten ist es möglich, den pH und die erwartete Retention der Ladungsvarianten vorherzusagen und einen engeren pH-Bereich zu verwenden, um eine hochauflösendere Trennung zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | CX-1 pH-Gradientenpuffer B |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Säulen, einschließlich ProPac Elite WCX und MAbPac SCX HPLC-Säulen |
| Typ | CX-1 pH-Gradientenpuffer B |
| Volumen (metrisch) | 1.000 ml |
| pH | 10,2 |
| Menge | 1 l |
| Standardkonzentration | 10X |
| Produktlinie | Thermo Scientific |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.