Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier als Rolle
Provides rapid and precise pH readings. Fisherbrand™ pH Indicator Paper Rolls includesa color scale printed on the cover for convenience.
13.72 € - 71.91 €
Spezifikation
Enthält | Color scale printed on cover |
---|---|
Länge (metrisch) | 5 m |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15565669
|
Fisherbrand™
|
0 to 10 | Roll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15595669
|
Fisherbrand™
|
0 to 11 | Roll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15535679
|
Fisherbrand™
|
1 bis 14 | Nachfüllpackung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15545679
|
Fisherbrand™
|
5.5 to 9 | Roll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15555679
|
Fisherbrand™
|
6.4 to 8 | Roll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Filter paper strips soaked with one or several coloured indicators of pH
- Economical selection of indicator papers cover the entire range of pH 0 to 14
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Reference chart shows colour changes in steps of pH2
Spezifikation
Color scale printed on cover | |
5 m |