Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapier als Teststreifen
Tauchen Sie das pH-Testpapier in die zu testende Lösung ein und vergleichen Sie die Farbe mit der mitgelieferten Farbkarte. Die Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen erlauben eine schnelle und einfache Bestimmung des pH-Werts.
4.58 € - 5.36 €
Spezifikation
Format | Strip |
---|---|
Enthält | Color indicator chart |
Menge | 200/Pk. |
Typ | pH Test Strip |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15575669
|
Fisherbrand™
|
0 to 11 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15525679
|
Fisherbrand™
|
0 bis 14 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Beinhaltet ein Farbtafel-Etikett für einfache Referenz und pH-Wert-Bestimmung
- 200 Streifen
Spezifikation
Strip | |
Color indicator chart | |
200/Pk. | |
pH Test Strip |