Learn More
Cytiva Whatman™ integrierte Vergleichsstreifen für die pH-Wertanzeige
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
Marke:  Cytiva 2626-990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10114071
  • 37.60 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise, für zahlreiche routinemäßige pH-Tests
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Spezifikation
1.8 bis3.8
Die rasche Bestimmung von pH-Werten hat zu vielen Anwendungen in Labors und in der Industrie geführt
pH-Indikatorteststreifen, integraler Vergleichsstreifen
Streifen
Kunststoffhilfen, Papiersegmente auf jedem Streifen, zusätzliche Indikatordiagramme
100 x 11 mm