Learn More
Cytiva Whatman™ integrierte Vergleichsstreifen für die pH-Wertanzeige
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
Marke: Cytiva 2627-990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05640kg
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
- Sofortige pH-Messwerte
- Präzise, für zahlreiche routinemäßige pH-Tests
- Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
3.8 bis5.5 | |
Die rasche Bestimmung von pH-Werten hat zu vielen Anwendungen in Labors und in der Industrie geführt | |
pH-Indikatorteststreifen, integraler Vergleich |
Streifen | |
Integriertes Farbdiagramm | |
100 x 11 mm |