Learn More
Cytiva Whatman™ integrierte Vergleichsstreifen für die pH-Wertanzeige
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
Marke:  Cytiva 2612-990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05828kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11370684
  • 50.65 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise, für zahlreiche routinemäßige pH-Tests
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Spezifikation
1.0 bis12.0
Die rasche Bestimmung von pH-Werten hat zu vielen Anwendungen in Labors und in der Industrie geführt
pH-Indikatorteststreifen, integraler Vergleichsstreifen
Streifen
Kunststoffhilfen, Papiersegmente auf jedem Streifen, zusätzliche Indikatordiagramme
100 x 11 mm