Learn More
Cytiva Whatman™ integrierte Vergleichsstreifen für die pH-Wertanzeige
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
Marke: Cytiva 2631-990
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
- Sofortige pH-Messwerte
- Präzise, für zahlreiche routinemäßige pH-Tests
- Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
9.5 bis 12 | |
Routinemäßige pH-Tests | |
pH-Indikatorteststreifen, integraler Vergleich |
Streifen | |
Integriertes Farbdiagramm | |
100 x 11 mm |