Learn More
Cytiva Whatman™ integrierte Vergleichsstreifen für die pH-Wertanzeige
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
37.60 € - 50.65 €
Spezifikation
Format | Streifen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Die rasche Bestimmung von pH-Werten hat zu vielen Anwendungen in Labors und in der Industrie geführt |
Abmessungen (L x B) | 100 x 11 mm |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10451602
|
Cytiva
2627-990 |
3.8 bis5.5 |
37.60 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11370684
|
Cytiva
2612-990 |
1.0 bis12.0 |
50.65 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10114071
|
Cytiva
2626-990 |
1.8 bis3.8 |
37.60 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10614282
|
Cytiva
2628-990 |
5.2 bis6.8 |
37.60 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11330694
|
Cytiva
2629-990 |
6 bis8.1 |
37.60 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11340694
|
Cytiva
2630-990 |
8 bis9.7 |
37.60 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11914556
|
Cytiva
2631-990 |
9.5 bis 12 |
42.65 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
- Sofortige pH-Messwerte
- Präzise, für zahlreiche routinemäßige pH-Tests
- Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Streifen | |
Die rasche Bestimmung von pH-Werten hat zu vielen Anwendungen in Labors und in der Industrie geführt | |
100 x 11 mm |