Learn More
X4 ROLLE pH Papier FISHERBRAND 6,4 - 8,0 .
Provides optimal quality and reliable readings. Fisherbrand™ pH Indicator Paper Strips are supplied in plastic reels that ensure long-term stability and protection against many external influences.
Marke:  Fisherbrand
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 15394174
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ready to use
  • Manufactured from high quality filter paper
  • Colors of the scales are specially mixed to perfectly match the reaction color of the indicator papers
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001
Roll
pH Paper
6.4 to 8
1 Each