Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- Aus qualitativ hochwertigem Filterpapier hergestellt
- Die Farben der Farbskalen sind speziell auf die Reaktionsfarbe der Indikatorpapiere abgestimmt
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 1 bis 11 |
| Format | Streifen |
| Menge | 100/Packung |
| Typ | pH-Papier |